Få mere at vide
Clotrimazol
Artikelnummer. 15496049
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15496049 25 g 25g
15486049 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496049 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63895.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Specifik hæmmer af calcium-aktiverede kaliumkanaler | CAS: 23593-75-1 | C22H17ClN2 | 344,842 g/mol
Clotrimazol er et imidazolderivat og en svampedræbende forbindelse samt en CYP (cytochrom P450) hæmmer. Clotrimazol har vist sig at blokere de mellemliggende ledningsevner (Ca2+-aktiverede K+-kanaler) i celler som erytrocytter. In vitro-studier af forskellige gærstammer har vist modtagelighed over for clotrimazol. Clotrimazol er en aktivator af MB67 og en hæmmer af CYP3A4 og CYP51A1.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Clotrimazol er et imidazolderivat og en svampedræbende forbindelse samt en CYP (cytochrom P450) hæmmer. Clotrimazol har vist sig at blokere de mellemliggende ledningsevner (Ca2+-aktiverede K+-kanaler) i celler som erytrocytter. In vitro-studier af forskellige gærstammer har vist modtagelighed over for clotrimazol. Clotrimazol er en aktivator af MB67 og en hæmmer af CYP3A4 og CYP51A1.
Opløselighed
Opløselig i kloroform, DMSO, DMF og alkoholer
Bemærk
Opbevar ved stuetemperatur. Uforenligt med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23593-75-1
Molekylær formel C22H17ClN2
Molekylvægt (g/mol) 344.842
MDL nummer MFCD00057220
InChI nøgle VNFPBHJOKIVQEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole; 1-(o-Chlorotrityl)imidazole
PubChem CID 2812
ChEBI CHEBI:3764
IUPAC navn 1-[(2-chlorophenyl)-diphenylmethyl]imidazole
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3Cl)N4C=CN=C4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clotrimazole
Type Clotrimazol
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 141 °C til 149 °C
Farve Hvid
Mængde 25 g
Merck Index 14,2417
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform, DMSO, DMF og alkoholer
Formel vægt 344.84