Få mere at vide
Clotrimazole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16411119
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16411119 1 g
1 options
Artikelnummer. 16411119 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10882
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
MedChemExpress Clotrimazole is an imidazole derivative, an antifungal compound and is a CYP (cytochrome P450) inhibitor. Clotrimazole has antibacterial activity.
Clotrimazole is an imidazole derivative, an antifungal compound and is a CYP (cytochrome P450) inhibitor. Clotrimazole has antibacterial activity.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clotrimazole
Fysisk form Solid
CAS 23593-75-1
Farve White
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H17ClN2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (144.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL ClC1=CC=CC=C1C(N2C=CN=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Molekylvægt (g/mol) 344.84
Formel vægt 344.84
Procent renhed 99.91%