Få mere at vide
Clotrimazol, LoGiCal
Artikelnummer. 30459919
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459919 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30459919 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0015.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clotrimazole
CAS 23593-75-1
Analyt- eller komponentnavne Clotrimazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C22 H17 Cl N2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Clotrimazole, 1-(o-Chlorophenyldiphenylmethyl)imidazole, 1-(o-Chlorotrityl)imidazole, 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole, BAY 5097, BAY 5907, BAY-B 5097, Canesten, Canifug, Desamix F, Diphenyl(2-chlorophenyl)(1-imidazolyl)methane, Empecid, Femcare, Gyne-Lotrimin, Gyne-Lotrimin 7, Lotrimin, Lotrimin AF Cream, Lotrimin AF Solution, Lotrimin Jock-Itch Cream, Lotrimin Jock-Itch Lotion, Monobaycuten, Mycelex, Mycelex 7, Mycelex G, Mycelex OTC, Mycelex Troche, Mycofug, Mycosporin, NSC 257473, Pedisafe, Plimycol, Rimazole, Tibatin, Trimysten, Veltrim, Imidazole, 1-(o-chloro-alpha,alpha-diphenylbenzyl)- (8CI)
InChI formel InChI=1S/C22H17ClN2/c23-21-14-8-7-13-20(21)22(25-16-15-24-17-25,18-9-3-1-4-10-18)19-11-5-2-6-12-19/h1-17H
Løsningstype Fedt
SMIL Clc1ccccc1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4ccnc4
IUPAC navn 1-[(2-chlorophenyl)-diphenylmethyl]imidazol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 344.84
Mængde 10 mg
Formel vægt 344,108 g/mol