Få mere at vide
Clotrimazol EP urenhed E, Mikromol™
Artikelnummer. 30052048
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052048 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052048 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0015.060025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Clotrimazol EP Urenhed E
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorobenzophenone
CAS 3-8-5162
Analyt- eller komponentnavne 2-Chlorobenzophenone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H9 Cl O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (2-Chlorophenyl)phenylmethanone (2-Chlorobenzophenone), (2-Chlorophenyl)phenylmethanone, Clotrimazole Imp. E (EP), 2-Chlorobenzophenone, Ph Eur Clotrimazole Impurity E, GW 300465X, Clotrimazole Impurity E
InChI formel InChI=1S/C13H9ClO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
SMIL Clc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
IUPAC navn (2-chlorophenyl)-phenylmethanon
Molekylvægt (g/mol) 216.66
Mængde 25 mg
Formel vægt 216.0342 g/mol