Få mere at vide
Clotrimazol EP urenhed E, Mikromol™
Beskrivelse
Clotrimazol EP Urenhed E
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chlorobenzophenone |
| CAS | 3-8-5162 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Chlorobenzophenone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H9 Cl O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (2-Chlorophenyl)phenylmethanone (2-Chlorobenzophenone), (2-Chlorophenyl)phenylmethanone, Clotrimazole Imp. E (EP), 2-Chlorobenzophenone, Ph Eur Clotrimazole Impurity E, GW 300465X, Clotrimazole Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9ClO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H |
| SMIL | Clc1ccccc1C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | (2-chlorophenyl)-phenylmethanon |
| Vis mere |