Få mere at vide
Clotrimazole-d5 (phenyl-d5), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clotrimazole-d5 |
| CAS | 1185076-41-8 |
| Molekylær formel | C22 D5 H12 Cl N2 |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | 1-[(2-Chlorophenyl)-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)-phenylmethyl]imidazole, 1-[(2-Chlorophenyl)(phenyl-d5)phenylmethyl]-1 H-imidazole, 1-[(o-Chlorophenyl)(phenyl)(phenyl-d5)methyl]imidazole, Clotrimazole-d5, Clotrimazole-D5 (phenyl-D5) |
| InChI formel | InChI=1 S/C22H17ClN2/c23-21-14-8-7-13-20(21)22(25-16-15-24-17-25,18-9-3-1-4-10-18)19-11-5-2-6-12-19/h1-17 H/i1D,3 D,4 D,9 D,10 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C(c2ccccc2)(c3ccccc3Cl)n4ccnc4 |
| IUPAC navn | 1-[(2-chlorophenyl)-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)-phenylmethyl]imidazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 349.868 |
| Formel vægt | 349.139 g/mol |
| Vis mere |