Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Clotrimazol
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
5 g
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
5g
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Clotrimazole |
| Smeltepunkt | 141.0°C to 145.0°C |
| Tab ved tørring | 0.5% max. |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 344.84 |
| Procent renhed | ≥97.5% (HPLC) |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Clotrimazole
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
RUO– Kun brug til forskning
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu