Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Clotrimazol
Artikelnummer. 15562223 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15562223 5 g 5g
15572223 25 g 25g
15582223 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15562223 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 455460050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 23593-75-1 | C22H17ClN2 | 344,84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23593-75-1
Molekylær formel C22H17ClN2
Molekylvægt (g/mol) 344.84
InChI nøgle VNFPBHJOKIVQEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym clotrimazole, lotrimin, canesten, mycelex, mycosporin, empecid, clotrimazol, mykosporin, gyne lotrimin, chlotrimazole
PubChem CID 2812
ChEBI CHEBI:3764
IUPAC navn 1-[(2-chlorphenyl)-diphenylmethyl]imidazol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3Cl)N4C=CN=C4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clotrimazole
Smeltepunkt 141.0°C to 145.0°C
Tab ved tørring 0.5% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Mængde 5 g
Formel vægt 344.84
Procent renhed ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Clotrimazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.