Få mere at vide
Clotrimazol 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325885
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30325885 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30325885 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11692000AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clotrimazole
CAS 23593-75-1
Analyt- eller komponentnavne Clotrimazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C22 H17 Cl N2
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Clotrimazole, 1-(o-Chlorophenyldiphenylmethyl)imidazole, 1-(o-Chlorotrityl)imidazole, 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole, BAY 5097, BAY 5907, BAY-B 5097, Canesten, Canifug, Desamix F, Diphenyl(2-chlorophenyl)(1-imidazolyl)methane, Empecid, Femcare, Gyne-Lotrimin, Gyne-Lotrimin 7, Lotrimin, Lotrimin AF Cream, Lotrimin AF Solution, Lotrimin Jock-Itch Cream, Lotrimin Jock-Itch Lotion, Monobaycuten, Mycelex, Mycelex 7, Mycelex G, Mycelex OTC, Mycelex Troche, Mycofug, Mycosporin, NSC 257473, Pedisafe, Plimycol, Rimazole, Tibatin, Trimysten, Veltrim, Imidazole, 1-(o-chloro-alpha,alpha-diphenylbenzyl)- (8CI)
InChI formel InChI=1S/C22H17ClN2/c23-21-14-8-7-13-20(21)22(25-16-15-24-17-25,18-9-3-1-4-10-18)19-11-5-2-6-12-19/h1-17H
SMIL Clc1ccccc1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4ccnc4
IUPAC navn 1-[(2-chlorophenyl)-diphenylmethyl]imidazol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 344.84
Mængde 1 ml
Formel vægt 344,108 g/mol