Få mere at vide
Clothiapin, TRC
Artikelnummer. 30006405
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006405 10 mg
30007922 1 mg
30008129 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30006405 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC58855010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2058-52-8
Molekylær formel C18 H18 Cl N3 S
Molekylvægt (g/mol) 343.87
Synonym 2-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 2-Chloro-11-(4-methylpiperazino)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, Clothiapin, Clothiapine, Clotiapine, Deliton, Entumine, Etumine, HF 2159, LW 2159, Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 2-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-
IUPAC navn 8-chloro-6-(4-methylpiperazin-1-yl)benzo[b][1,4]benzothiazepin
SMIL CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clothiapine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H18ClN3S/c1-21-8-10-22(11-9-21)18-14-12-13(19)6-7-16(14)23-17-5-3-2-4-15(17)20-18/h2-7,12H,8-11H2,1H3
Formel vægt 343.091
Procent renhed >95%