Få mere at vide
Clothianidin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clothianidin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8ClN5O2S/c1-8-6(11-12(13)14)10-3-4-2-9-5(7)15-4/h2H,3H2,1H3,(H2,8,10,11) |
| Formel vægt | 249.0087 |
| Procent renhed | >95% |