Få mere at vide
Clothianidin-d3 (N-methyl-d3), TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Clothianidin D3 (N'-methyl D3) |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8ClN5O2S/c1-8-6(11-12(13)14)10-3-4-2-9-5(7)15-4/h2H,3H2,1H3,(H2,8,10,11)/i1D3 |
| Formel vægt | 252.0276 |