Få mere at vide
Clothianidin-d3 (N-methyl-d3), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clothianidin D3 (N'-methyl D3) |
| CAS | 1262776-24-8 |
| Molekylær formel | C6 2H3 H5 Cl N5 O2 S |
| Mængde | 0.05 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H8ClN5O2S/c1-8-6(11-12(13)14)10-3-4-2-9-5(7)15-4/h2H,3H2,1H3,(H2,8,10,11)/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])N\C(=N/[N+](=O)[O-])\NCc1cnc(Cl)s1 |
| IUPAC navn | 1-[(2-chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-2-nitro-3-(trideuteriomethyl)guanidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 252.7 |
| Formel vægt | 252.0276 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |