Få mere at vide
Clothianidin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clothianidin |
| CAS | 210880-92-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Clothianidin |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C6 H8 Cl N5 O2 S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8ClN5O2S/c1-8-6(11-12(13)14)10-3-4-2-9-5(7)15-4/h2H,3H2,1H3,(H2,8,10,11) |
| SMIL | CN\C(=N/[N+](=O)[O-])\NCc1cnc(Cl)s1 |
| IUPAC navn | 1-[(2-chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-3-methyl-2-nitroguanidine |
| Vis mere |