Få mere at vide
Shamrock™ Stoftape
Artikelnummer. 11700474
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
6m
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11700474 Hvid 6m
1 options
Artikelnummer. 11700474 Leverandør Shamrock™ Leverandørnr. SHLT10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1005.00 DKK
    497.50 DKK / 6m
    Spare 507.50 DKK
    50% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Tekniske data
Klæbende type Aftagelig
Farve Hvid
Format Rulle
Produkttype Stoftape
Til brug med (applikation) Til brug i miljøer med høje og lave temperaturer
Mængde 1 stk.
Temperaturområde (metrisk) -180 °C til +280 °C
Dimensioner (L x B) 6 m x 25 mm
Længde (metrisk) 6 m
Bredde (metrisk) 25 mm