Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ X80 Kritisk Clean™ Farvekodede rengøringsklude
Artikelnummer. 11757968
Farve:
Grøn
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11757968
Brand: Kimberly-Clark™ 7566
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
WypAll™ X80 Kritisk Clean™ Farvekodede renseklude funktion HydroKnit™ teknologi, der er meget absorberende, stærk og holdbar (våd eller tør), modstår de fleste opløsningsmidler, reducerer rester, tillader hurtig rengøring og hjælper med at reducere omkostningerne.
  • Brug disse klude i industriområder, hvor der kræves adskillelse af tunge opgaver; hårdere rengøring i kliniske og patientområder, køkkener og fødevareforarbejdningsområder.
  • Servietter hjælper med at reducere krydskontaminering ved at bruge farvekodning.
  • Klude kan skylles og genbruges, hvilket hjælper med at reducere spild og reducere omkostningerne ved brug.
  • WypAll™ Renseklude er foldede viskere, pakket ind i en stænktæt, vandafvisende polypose, som giver dig øjeblikkelig adgang til hygiejnisk beskyttede viskere i dit arbejdsområde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Klæde
Længde (engelsk) 10,6 tommer
Længde (metrisk) 36.3 cm
Bredde (engelsk) 9,7 tommer.
Bredde (metrisk) 23.4 cm
Materiale Syntetisk fiber
Farve Grøn
Emballagemængde 10 Pk.