Få mere at vide
Spectrum Labs™ Lukke til dialyseslange naturligt 55mm Spectrum
Artikelnummer. 11485969
Skift visning
Mængde:
10/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11485969 10/Pk. Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 11485969 Leverandør Spectrum Labs™ Leverandørnr. 142737
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1115.00 DKK
    972.59 DKK / Pakke med 10
    Spare 142.41 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Disse polypropylen-lukninger låser over slangen og danner en sæk, der sikrer en lækagesikker forsegling. Regelmæssige lukninger vil flyde i vand.
De eliminerer behovet for at binde knuder i dialyseslanger, en praksis, der kan påvirke porøsiteten af en membran negativt. Lettere end vand, almindelige lukninger bruges normalt med vægtede eller magnetisk vægtede lukninger. Fastgør en almindelig lukning til toppen af dialyseslangen og en vægtet eller magnetisk vægtet lukning til bunden for lodret flydende. Ikke til brug med celluloseestermembranslanger. Autoklaverbar.
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Bredde (metrisk) 55 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Oversigt Standard dialyseslangelukning
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 121 °C
Mængde 10/Pk.
Til brug med (applikation) Hjælper med opdrift og lodret orientering, når den påføres på slangens øverste ende (bruges med standard RC kun membran)