Få mere at vide
Biodesign™ Lukkeklemmer til dialyseslange
Artikelnummer. 12777496
Skift visning
Diameter (metrisk):
21.3 mm
28.7 mm
49.5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
12777496 28.7 mm Pakke med 10
12767496 21.3 mm Pakke med 10
12787496 49.5 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12777496 Leverandør Biodesign™ Leverandørnr. D803
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    727.00 DKK
    661.85 DKK / Pakke med 10
    Spare 65.15 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 22-09-2026
Tekniske data
Produkttype Lukkeklemme
Diameter (metrisk) 28.7 mm
Mængde 10 Pk.
Til brug med (applikation) Til BioDesign dialyseslange