Få mere at vide
Clostebol Acetate, TRC
Artikelnummer. 30368336
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30368336 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30368336 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC58739510MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clostebol acetate
CAS 855-19-6
Molekylær formel C21 H29 Cl O3
Mængde 10 mg
Synonym Androst-4-en-3-one, 4-chloro-17β-hydroxy-, acetate (8CI), Testosterone, 4-chloro-, acetate (6CI), (17β)-17-(Acetyloxy)-4-chloroandrost-4-en-3-one, 17β-Acetoxy-4-chloroandrost-4-en-3-one, 4-Chloro-17β-hydroxyandrost-4-en-3-one 17-acetate, 4-Chlorotestosterone 17-acetate, 4-Chlorotestosterone acetate, Anabolit, Chlorotestosterone acetate, Clostebol acetate, Macrobin, Megagrisevit, NSC 72159, Stearanabol, Sterabol, Steranabol, Test-anabol, Testomed
InChI formel InChI=1S/C21H29ClO3/c1-12(23)25-18-7-6-14-13-4-5-16-19(22)17(24)9-11-20(16,2)15(13)8-10-21(14,18)3/h13-15,18H,4-11H2,1-3H3/t13-,14-,15-,18-,20+,21-/m0/s1
SMIL CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=C(Cl)C(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-4-chloro-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 364.91
Formel vægt 364.1805