Få mere at vide
Clostebol Acetate, Mikromol™
Artikelnummer. 18093740
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18093740 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18093740 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3725.00
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Clostebol Acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clostebol acetate
CAS 855-19-6
Analyt- eller komponentnavne Clostebol acetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H29 Cl O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Testosterone, 4-chloro-, acetate (6CI), 4-Chlorotestosterone 17-acetate, 4-Chlorotestosterone acetate, Anabolit, Chlorotestosterone acetate, Clostebol acetate, Macrobin, Megagrisevit, NSC 72159, Stearanabol, Sterabol, Steranabol, Test-anabol, Testomed, Turinabol, (17beta)-17-(Acetyloxy)-4-chloroandrost-4-en-3-one, Androst-4-en-3-one, 4-chloro-17beta-hydroxy-, acetate (8CI), 17beta-Acetoxy-4-chloroandrost-4-en-3-one, 4-Chloro-17beta-hydroxyandrost-4-en-3-one 17-acetate
InChI formel InChI=1S/C21H29ClO3/c1-12(23)25-18-7-6-14-13-4-5-16-19(22)17(24)9-11-20(16,2)15(13)8-10-21(14,18)3/h13-15,18H,4-11H2,1-3H3/t13-,14-,15-,18-,20+,21-/m0/s1
SMIL CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=C(Cl)C(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-4-chloro-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 364.91
Mængde 250 mg
Formel vægt 364.1805 g/mol