Beskrivelse
Fuldt lukkede systemløsninger tilbydes med aseptisk overførselshætte, der er formonteret til en Erlenmeyer-kolbe af polycarbonat. En formonteret beholder tilbyder en komplet aseptisk løsning og fås til 125 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 2 L, 3 L og 5 L kolbestørrelserne.
Overførselshætterne har to porte: En port ender i en 0,2μ m filter, og den anden port er kemisk resistent, varmeforseglelig fleksibel slange, der ender i enten en han-luer-lås eller en han-polycarbonat-hurtigforbindelse. Dyprøret når hele vejen til bunden af kolben for nem aseptisk overførsel af dine væskehåndteringsprocesser.
- Størrelser spænder fra 125 ml til 5 L
- MLL eller MPC typer af rørforbindelser
- Individuelt pakket
- Dobbeltpose
- Sterility Assurance Level (SAL) på 10 -6
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 33,8 oz. |
| Lukningsfarve | Orange |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Oversigt | 2 porte; Topstil: Gevind |
| Diameter (engelsk) Ydre | 3/8 tommer |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 4.3 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Materiale | Polycarbonat |
| Til brug med (applikation) | For GMP applikationer |
| Gradueringer | 50 mL |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.