Få mere at vide
Corning™ Lukkede systemer Erlenmeyer-kolber
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15272369 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 L
2000 mL
3000 mL
5 L
Inkluderer:
0,125 tommer ID, dykrør, 0,2 m μudluftning, han-luer-lås
0,25 tommer Indre dia. Dykrør, 0,2 μm udluftning, MPC mandlig afbrydelse
Engangs 100 mm aseptisk overførselshætte, 0,2 um Vent, han MPC
Bund form:
Almindelig
Flad
Forvirret
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 3
Pakke med 4
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Inkluderer Bund form unitSize
15272369 2000 mL 0,125 tommer ID, dykrør, 0,2 m μudluftning, han-luer-lås Flad Pakke med 3
11991931 2000 mL 0,125 tommer ID, dykrør, 0,2 m μudluftning, han-luer-lås Flad Hver
11911941 3000 mL 0,125 tommer ID, dykrør, 0,2 m μudluftning, han-luer-lås Flad Hver
15534459 3000 mL 0,25 tommer Indre dia. Dykrør, 0,2 μm udluftning, MPC mandlig afbrydelse Flad Pakke med 2
11931941 2000 mL 0,25 tommer Indre dia. Dykrør, 0,2 μm udluftning, MPC mandlig afbrydelse Flad Hver
15202379 2000 mL 0,25 tommer Indre dia. Dykrør, 0,2 μm udluftning, MPC mandlig afbrydelse Flad Pakke med 3
15584449 1 L 0,125 tommer ID, dykrør, 0,2 m μudluftning, han-luer-lås Flad Pakke med 4
15469063 1 L 0,25 tommer Indre dia. Dykrør, 0,2 μm udluftning, MPC mandlig afbrydelse Flad Pakke med 4
15403110 5 L Engangs 100 mm aseptisk overførselshætte, 0,2 um Vent, han MPC Almindelig Pakke med 2
15413110 5 L Engangs 100 mm aseptisk overførselshætte, 0,2 um Vent, han MPC Forvirret Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15272369 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 431512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6060.00 DKK
    5662.25 DKK / Pakke med 3
    Spare 397.75 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med formonterede overførselshætter
Fuldt lukkede systemløsninger tilbydes med aseptisk overførselshætte, der er formonteret til en Erlenmeyer-kolbe af polycarbonat. En formonteret beholder tilbyder en komplet aseptisk løsning og fås til 125 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 2 L, 3 L og 5 L kolbestørrelserne.
Overførselshætterne har to porte: En port ender i en 0,2μ m filter, og den anden port er kemisk resistent, varmeforseglelig fleksibel slange, der ender i enten en han-luer-lås eller en han-polycarbonat-hurtigforbindelse. Dyprøret når hele vejen til bunden af kolben for nem aseptisk overførsel af dine væskehåndteringsprocesser.
  • Størrelser spænder fra 125 ml til 5 L
  • MLL eller MPC typer af rørforbindelser
  • Individuelt pakket
  • Dobbeltpose
  • Sterility Assurance Level (SAL) på 10 -6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 67,6 oz.
Lukningsfarve Orange
Lukningsmateriale Polypropylen
Oversigt 2 porte; Topstil: Gevind
Diameter (engelsk) Ydre 1/4 tommer
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Materiale Polycarbonat
Til brug med (applikation) For GMP applikationer
Gradueringer 100 mL
Inkluderer 0,125 tommer ID, dykrør, 0,2 m μudluftning, han-luer-lås
Hals stil Bred Mund
nr. pr. sag 3/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Produkttype Cell Culture Erlenmeyer Flask
Form Flat Bottom
Autoklaverbar Not Autoclavable
Engangs Engangsbrug
Uddannet Yes
Mundstil Brede
Sterilitet Steril
Bund form Flad
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.