Få mere at vide
Buerkle™ Close-it™ Tape
Artikelnummer. p-8001928 Shop alle Bürkle produkter
Dimensioner (LxB):
50 x 95 mm
50 x 150 mm
Oversigt:
Mad
Standard
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 11961431
Brand: Buerkle™ 53032019
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ Close-it™ Tape holder på de mest forskelligartede underlag, hvor limeffekten af almindelig klæbende tape hurtigt når sin maksimale kapacitet.
  • Kan tilpasses
  • Forskellige designs
  • Til større huller eller længere rifter i beholdere
  • Til universel brug
  • Mærket med permanent blæk
  • Låse gastætte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt Mad
Farve Hvid
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Produkttype Kontrolforsegling
Til brug med (applikation) Til større huller eller længere rifter i beholdere
Mængde 1 rulle
Dimensioner (LxB) 50 x 95 mm
Længde (metrisk) 50 m
Bredde (metrisk) 95 mm
Fås også til mad& farmasektoren (med certificeret klæbemiddel)