Få mere at vide
Buerkle™ Close-it™ Tape
Artikelnummer. 11971431 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
50 x 95 mm
50 x 150 mm
Produkttype:
Kontrolforsegling
Pakningsstørrelse:
1 rulning
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Produkttype Pakningsstørrelse
11971431 50 x 150 mm Kontrolforsegling 1 rulning
11961431 50 x 95 mm Kontrolforsegling 1 rulning
11931431 50 x 95 mm Kontrolforsegling 1 rulning
11941431 50 x 150 mm Kontrolforsegling 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11971431 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53033019
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Buerkle™ Close-it™ Tape holder på de mest forskelligartede underlag, hvor limeffekten af almindelig klæbende tape hurtigt når sin maksimale kapacitet.
  • Kan tilpasses
  • Forskellige designs
  • Til større huller eller længere rifter i beholdere
  • Til universel brug
  • Mærket med permanent blæk
  • Låse gastætte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt Mad
Klæbende type Synthetic
Farve Hvid
Format Label
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Produkttype Kontrolforsegling
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Til større huller eller længere rifter i beholdere
Mængde 1 rulle
Dimensioner (L x B) 50 x 150 mm
Længde (engelsk) 1.97 in.
Længde (metrisk) 50 m
Bredde (engelsk) 5.91 in.
Bredde (metrisk) 150 mm
Show More Show Less
Fås også til mad& farmasektoren (med certificeret klæbemiddel)