Få mere at vide
Buerkle™ Close-it™ Tape
Artikelnummer. 11941431 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
50 x 95 mm
50 x 150 mm
Oversigt:
Mad
Standard
Pakningsstørrelse:
1 rulning
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Oversigt unitSize
11941431 50 x 150 mm Standard 1 rulning
11961431 50 x 95 mm Mad 1 rulning
11931431 50 x 95 mm Standard 1 rulning
11971431 50 x 150 mm Mad 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11941431 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53031017
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ Close-it™ Tape holder på de mest forskelligartede underlag, hvor limeffekten af almindelig klæbende tape hurtigt når sin maksimale kapacitet.
  • Kan tilpasses
  • Forskellige designs
  • Til større huller eller længere rifter i beholdere
  • Til universel brug
  • Mærket med permanent blæk
  • Låse gastætte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Standard
Farve Hvid
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Produkttype Kontrolforsegling
Til brug med (applikation) Til større huller eller længere rifter i beholdere
Mængde 1 rulle
Dimensioner (L x B) 50 x 150 mm
Længde (metrisk) 50 m
Bredde (metrisk) 150 mm
Fås også til mad& farmasektoren (med certificeret klæbemiddel)