Få mere at vide
Buerkle™ Close-it™ Kontrolforsegling af fødevarer og farmaceutiske produkter
Artikelnummer. 12060872
Skift visning
Dimensioner (L x B):
95 x 95 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
12060872 95 x 95 mm Pakke med 500
1 options
Artikelnummer. 12060872 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53032017
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kontrolforsegling Close-it Food and Pharma med et klæbemiddel godkendt til brug med fødevarer. Forhindrer pålideligt produkter i at lække ud efter prøveudtagning.
  • Forhindrer pålideligt produkter i at lække ud efter prøveudtagning.
  • Klæberen overholder de europæiske retningslinjer for fødevarer.
  • Aluminiumsfolie barrierelag
  • Velegnet til prøveudtagning af fødevarer, lægemidler, kosmetik, fødevaretilsætningsstoffer, selv frosne varer– kort sagt til alle applikationer, hvor renlighed er særlig vigtig.
  • Ifølge FDA retningslinjer
  • Særligt velegnet til fødevare- og medicinalindustrien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA
Oversigt Close-it fødevarekontrol segl
Farve Rød
Materiale Aluminium, Paper (Papir)
Produkttype Kontrolforsegling
Sterilitet Ikke steril
Vis tekst Ja
Til brug med (applikation) Prøveudtagning af fødevarer, lægemidler, kosmetik, fødevaretilsætningsstoffer
Mængde 500,-/rulle
Dimensioner (L x B) 95 x 95 mm
Længde (engelsk) 3,74 tommer.
Bredde (engelsk) 3,74 tommer.
Bredde (metrisk) 95 mm
Højde (metrisk) 95 mm
Vis mere Vis mindre
Også tilgængelig for fødevare- og farmaceutiske sektorer (med certificeret klæbemiddel)