Få mere at vide
Buerkle™ Close-it™ Dispenser
Artikelnummer. p-8014583 Shop alle Bürkle produkter
Til brug med (udstyr):
150 x 150 mm Close-it Maxi størrelsesetiketter
95 x 95 mm Close-it Standard størrelse etiketter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10180281
Brand: Buerkle™ 53039000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ Close-it™ Dispenser sikrer sikker opbevaring og enkel fjernelse af etiketterne.
  • Til close-it standardstørrelse 95 x 95 mm eller close-it Maxi 150 x 150 mm
  • Sikrer sikker opbevaring og enkel fjernelse af etiketterne
  • Etiketter kan nemt skrives på på grund af mærkepladen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Etiketdispenser
Dimensioner (L x B) 95 x 95 mm
Materiale Aluminium
Til brug med (udstyr) 95 x 95 mm Close-it Standard størrelse etiketter