Beskrivelse
- Til close-it standardstørrelse 95 x 95 mm eller close-it Maxi 150 x 150 mm
- Sikrer sikker opbevaring og enkel fjernelse af etiketterne
- Etiketter kan nemt skrives på på grund af mærkepladen
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Etiketdispenser |
| Dimensioner (L x B) | 95 x 95 mm |
| Materiale | Aluminium |
| Til brug med (udstyr) | Close-it Standardstørrelsesetiketter |