Få mere at vide
Buerkle™ Close-it™ Kontrolforsegling
Artikelnummer. 11893352
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
Dimensioner (L x B):
95 x 95 mm
150 x 150 mm
Vis tekst:
Trykt
Utrykt
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 500
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B) Vis tekst Pakningsstørrelse
11893352 Grøn 95 x 95 mm Trykt Pakke med 500
11887043 Blå 150 x 150 mm Utrykt Pakke med 250
11883372 Sort 95 x 95 mm Trykt Pakke med 500
11883352 Rød 95 x 95 mm Trykt Pakke med 500
11807702 Blå 95 x 95 mm Trykt Pakke med 500
11893372 Hvid 95 x 95 mm Utrykt Pakke med 500
11897043 Sort 150 x 150 mm Trykt Pakke med 250
11867043 Rød 150 x 150 mm Trykt Pakke med 250
11817053 Hvid 150 x 150 mm Utrykt Pakke med 250
11896983 Gul 150 x 150 mm Trykt Pakke med 250
11877043 Grøn 150 x 150 mm Trykt Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11893352 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53030016
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Forebyg prøvetab med disse klæbende forseglinger. Buerkle™ Close-it™ Kontrolforseglinger blev udviklet for at forhindre prøvetab gennem huller skabt af prøveudtagningslanser. Etiketter har en sandwich-struktur (aluminium/papir) og forsegler beholdere hermetisk (dampspærre).
  • Forhindrer, at hygroskopiske pulvere klumper sig sammen
  • Giver kvalitetskontroloplysninger (prøveudtagningsdato, frigivelse ja/nej, navn på tester osv.)
  • Fås i forskellige farver med tryk i rød, blå, grøn, gul, sort, neutral, uden tryk i hvid
  • Close-it kan skrives på med kuglepen, blyant eller tusch
  • Bagsiden af etiketten er belagt med et kraftigt klæbemiddel
  • Klæber fast på de fleste kommercielle beholdere, selv på overflader belagt med fint pulver, let fugtige eller endda frosne overflader
  • Leveres i praktiske ruller
  • Krydsperforeringer gør det muligt at adskille hver etiket fra rullen individuelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Close-it kontrolforsegling
Farve Grøn
Materiale Aluminium, Paper (Papir)
Produkttype Kontrolforsegling
Vis tekst Trykt
Til brug med (applikation) Prøveudtagning, bruges til at levere kvalitetskontroloplysninger (prøveudtagningsdato, frigivelse ja/nej, navn på tester osv.)
Mængde 500,-/rulle
Dimensioner (L x B) 95 x 95 mm
Bredde (metrisk) 95 mm
Højde (metrisk) 95 mm
Fås også til mad& farmasektoren (med certificeret klæbemiddel)