Få mere at vide
Buerkle™ Close-it™ Kontrolforsegling
Shop alle Bürkle produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
Højde (metrisk):
95 mm
150 mm
Bredde (metrisk):
95 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 500
Beskrivelse
- Forhindrer, at hygroskopiske pulvere klumper sig sammen
- Giver kvalitetskontroloplysninger (prøveudtagningsdato, frigivelse ja/nej, navn på tester osv.)
- Fås i forskellige farver med tryk i rød, blå, grøn, gul, sort, neutral, uden tryk i hvid
- Close-it kan skrives på med kuglepen, blyant eller tusch
- Bagsiden af etiketten er belagt med et kraftigt klæbemiddel
- Klæber fast på de fleste kommercielle beholdere, selv på overflader belagt med fint pulver, let fugtige eller endda frosne overflader
- Leveres i praktiske ruller
- Krydsperforeringer gør det muligt at adskille hver etiket fra rullen individuelt
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Close-it kontrolforsegling |
| Belægning | Pulver |
| Farve | Sort |
| Materiale | Aluminium, Paper (Papir) |
| Produkttype | Kontrolforsegling |
| Vis tekst | Ja |
| Til brug med (applikation) | Prøveudtagning, bruges til at levere kvalitetskontroloplysninger (prøveudtagningsdato, frigivelse ja/nej, navn på tester osv.) |
| Mængde | 500,-/rulle |
| Dimensioner (LxB) | 95 x 95 mm |
| Bredde (metrisk) | 95 mm |
| Vis mere |
Fås også til mad& farmasektoren (med certificeret klæbemiddel)