Få mere at vide
Buerkle™ Close-it™ Kontrolforsegling
Forebyg prøvetab med disse klæbende forseglinger. Buerkle™ Close-it™ Kontrolforseglinger blev udviklet for at forhindre prøvetab gennem huller skabt af prøveudtagningslanser. Etiketter har en sandwich-struktur (aluminium/papir) og forsegler beholdere hermetisk (dampspærre).
Brand: Buerkle™ 5303-1002
691.63 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Forhindrer, at hygroskopiske pulvere klumper sig sammen
- Giver kvalitetskontroloplysninger (prøveudtagningsdato, frigivelse ja/nej, navn på tester osv.)
- Fås i forskellige farver med tryk i rød, blå, grøn, gul, sort, neutral, uden tryk i hvid
- Close-it kan skrives på med kuglepen, blyant eller tusch
- Bagsiden af etiketten er belagt med et kraftigt klæbemiddel
- Klæber fast på de fleste kommercielle beholdere, selv på overflader belagt med fint pulver, let fugtige eller endda frosne overflader
- Leveres i praktiske ruller
- Krydsperforeringer gør det muligt at adskille hver etiket fra rullen individuelt
Tekniske data
Close-it maxi kontrol tætning | |
Aluminium, Paper (Papir) | |
Nej | |
250,-/rulle | |
150 mm |
Rød | |
Kontrolforsegling | |
Prøveudtagning, bruges til at levere kvalitetskontroloplysninger (prøveudtagningsdato, frigivelse ja/nej, navn på tester osv.) | |
150 x 150 mm | |
150 mm |
Videoer
-
Buerkle Control seal close-it
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Everyday Lab Essentials
From wipes to waste bins, labels to liners – save on them all.Promo Code: 24132Expires: 2025-08-24
-
Multiple Manufacturers
Safety Monthly Promotion
Discover exclusive monthly deals on essential safety products to enhance your lab's protection and compliance.Promo Code: 24263Expires: 2025-08-31
New Offer Save Up to 68%
Fås også til mad& farmasektoren (med certificeret klæbemiddel)