Description
- Forhindrer, at hygroskopiske pulvere klumper sig sammen
- Giver kvalitetskontroloplysninger (prøveudtagningsdato, frigivelse ja/nej, navn på tester osv.)
- Fås i forskellige farver med tryk i rød, blå, grøn, gul, sort, neutral, uden tryk i hvid
- Close-it kan skrives på med kuglepen, blyant eller tusch
- Bagsiden af etiketten er belagt med et kraftigt klæbemiddel
- Klæber fast på de fleste kommercielle beholdere, selv på overflader belagt med fint pulver, let fugtige eller endda frosne overflader
- Leveres i praktiske ruller
- Krydsperforeringer gør det muligt at adskille hver etiket fra rullen individuelt
Specifications
Specifications
| Oversigt | Close-it kontrolforsegling |
| Klæbende type | Synthetic |
| Farve | Blå |
| Slutte | Gloss |
| Format | Label |
| Materiale | Aluminium, Paper (Papir) |
| Printbare sider | Front |
| Produkttype | Kontrolforsegling |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Vis tekst | Trykt |
| Show More |
Fås også til mad& farmasektoren (med certificeret klæbemiddel)