Få mere at vide
Buerkle™ Close-it™ Kontrol sælfoder& Pharma
Artikelnummer. 11802723
Skift visning
Dimensioner (L x B):
95 x 95 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
11802723 95 x 95 mm Pakke med 500
1 options
Artikelnummer. 11802723 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53032018
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Kontrolforsegling Close-it Food and Pharma med et klæbemiddel godkendt til brug med fødevarer. Forhindrer pålideligt produkter i at lække ud efter prøveudtagning.
  • Forhindrer pålideligt produkter i at lække ud efter prøveudtagning.
  • Klæberen overholder de europæiske retningslinjer for fødevarer.
  • Aluminiumsfolie barrierelag
  • Velegnet til prøveudtagning af fødevarer, lægemidler, kosmetik, fødevaretilsætningsstoffer, selv frosne varer– kort sagt til alle applikationer, hvor renlighed er særlig vigtig.
  • Ifølge FDA retningslinjer
  • Særligt velegnet til fødevare- og medicinalindustrien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA
Oversigt Close-it fødevarekontrol segl
Farve Hvid
Format Label
Materiale Aluminium, Paper (Papir)
Printbare sider Front
Produkttype Kontrolforsegling
Sterilitet Non-sterile
Vis tekst Nej
Til brug med (applikation) Prøveudtagning af fødevarer, lægemidler, kosmetik, fødevaretilsætningsstoffer
Mængde 500,-/rulle
Dimensioner (L x B) 95 x 95 mm
Længde (engelsk) 3.74 in.
Længde (metrisk) 95 mm
Bredde (engelsk) 3.74 in.
Bredde (metrisk) 95 mm
Højde (engelsk) 3.74 in.
Højde (metrisk) 95 mm
Vis mere Vis mindre
Fås også til mad& farmasektoren (med certificeret klæbemiddel)