Få mere at vide
Buerkle™ Close-it™ Kontrolforsegling
Artikelnummer. 11873372
Skift visning
Farve:
Gul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11873372 Gul Pakke med 500
1 options
Artikelnummer. 11873372 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53030014
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Close-it etiketter har en sandwich-struktur (aluminium/papir), som forsegler beholdere hermetisk med en dampspærre. Buerkle™ Close-it™ Control Seals vil klæbe fast til de fleste beholderoverflader, selv til dem, der er belagt med fint pulver, eller dem, der er let fugtige eller endda frosne, hvor konventionelle etiketter eller klæbende tape ikke klæber.
Close-it etiketter har en sandwich-struktur (aluminium/papir), som forsegler beholdere hermetisk med en dampspærre. Close-it vil klæbe fast til de fleste beholderoverflader, selv til dem, der er belagt med fint pulver, eller dem, der er let fugtige eller endda frosne, hvor konventionelle etiketter eller klæbende tape ikke klæber.
  • Close-it - standardstørrelse 95 x 95 mm
  • Leveres i praktiske ruller, 500 etiketter pr. rulle
  • Krydsperforeringer gør, at hver etiket kan løsnes rent og individuelt fra rullen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gul
Format Label
Materiale Aluminium, Paper (Papir)
Printbare sider Front
Produkttype Kontrolforsegling
Sterilitet Non-sterile
Vis tekst Fill-In Fields
Dimensioner (L x B) 95 x 95 mm
Længde (engelsk) 3.74 in.
Længde (metrisk) 95 mm
Bredde (engelsk) 3.74 in.
Bredde (metrisk) 95 mm