missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Closantel sodium, MedChemExpress

Artikelnummer. 16477386
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
200 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16477386 100 mg -
16431276 200 mg -
16401896 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16477386 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17596A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Closantel sodium is a halogenated salicylanilide with a potent anti-parasitic activity. Closantel sodium is a potent and highly specific Onchocerca volvulus chitinase (OvCHT1) inhibitor with an IC50 of 1.6 μM and a Ki of 468 nM. Closantel sodium inhibits the O. volvulus L3 to L4 molt of developing.

Closantel

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Closantel sodium
Fysisk form Solid
CAS 61438-64-0
Farve Light Yellow
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H13Cl2I2N2NaO2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (182.47 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC1=CC(Cl)=C(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C#N)C=C1C)C3=CC(I)=CC(I)=C3O[Na]
Molekylvægt (g/mol) 685.06
Formel vægt 685.06
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.