Få mere at vide
Closantel, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491886
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
200 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
200mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16491886 500 mg -
16467386 100 mg -
16421276 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16491886 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17596
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
MedChemExpress Closantel is a halogenated salicylanilide with a potent anti-parasitic activity. Closantel is a potent and highly specific Onchocerca volvulus chitinase (OvCHT1) inhibitor with an IC50 of 1.6 μM and a Ki of 468 nM. Closantel inhibits the O. volvulus L3 to L4 molt of developing.
Closantel
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Closantel
Fysisk form Solid
CAS 57808-65-8
Farve Off-White
Mængde 500 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H14Cl2I2N2O2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 49 mg/mL (73.90 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (1.51 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMIL O=C(NC1=CC(Cl)=C(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C#N)C=C1C)C3=CC(I)=CC(I)=C3O
Molekylvægt (g/mol) 663.07
Formel vægt 663.07
Procent renhed 98.0%