missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Closantel 13C6 (benzoyl ring 13C6) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Closantel 13C6 (Benzoyl Ring 13C6) |
| CAS | 1325559-20-3 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetonitrile |
| Molekylær formel | 13C6 C16 H14 Cl2 I2 N2 O2 |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | Closantel 13C6 (Benzoyl Ring 13C6) |
| InChI formel | InChI=1S/C22H14Cl2I2N2O2/c1-11-6-15(17(10-27)12-2-4-13(23)5-3-12)18(24)9-20(11)28-22(30)16-7-14(25)8-19(26)21(16)29/h2-9,17,29H,1H3,(H,28,30)/i7+1,8+1,14+1,16+1,19+1,21+1 |
| SMIL | Cc1cc(C(C#N)c2ccc(Cl)cc2)c(Cl)cc1NC(=O)[13c]3[13cH][13c](I)[13cH][13c](I)[13c]3O |
| IUPAC navn | N-[5-chloro-4-[(4-chlorophenyl)-cyanomethyl]-2-methylphenyl]-6-hydroxy-3,5-diiodo(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-triene-1-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 669.0296 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?