Få mere at vide
Closantel 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321673
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30321673 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30321673 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11691500AL1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Closantel
CAS 57808-65-8
Analyt- eller komponentnavne Closantel
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C22 H14 Cl2 I2 N2 O2
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym N-[5-chloro-4-[(4-chlorophenyl)cyanomethyl]-2-methylphenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodobenzamide, Closantel, Clozantin, NSC 335306, Seponver, Zycloz
InChI formel InChI=1S/C22H14Cl2I2N2O2/c1-11-6-15(17(10-27)12-2-4-13(23)5-3-12)18(24)9-20(11)28-22(30)16-7-14(25)8-19(26)21(16)29/h2-9,17,29H,1H3,(H,28,30)
SMIL Cc1cc(C(C#N)c2ccc(Cl)cc2)c(Cl)cc1NC(=O)c3cc(I)cc(I)c3O
IUPAC navn N-[5-chloro-4-[(4-chlorophenyl)-cyanomethyl]-2-methylphenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodobenzamid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 663.07
Mængde 1 ml
Formel vægt 661,8522 g/mol