missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Clorsulon, TRC

Artikelnummer. 30356458
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30356458 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30356458 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC587380100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Clorsulon
CAS 60200-06-8
Molekylær formel C8 H8 Cl3 N3 O4 S2
Mængde 100 mg
Synonym 1,3-Benzenedisulfonamide, 4-amino-6-(trichloroethenyl)- (9CI), 4-Amino-6-(1,2,2-trichloroethenyl)-1,3-benzenedisulfonamide, 4-Amino-6-(trichloroethenyl)-1,3-benzenedisulfonamide, Clorsulon, Curatrem, L 631529, MK 401
InChI formel InChI=1S/C8H8Cl3N3O4S2/c9-7(8(10)11)3-1-4(12)6(20(14,17)18)2-5(3)19(13,15)16/h1-2H,12H2,(H2,13,15,16)(H2,14,17,18)
SMIL Nc1cc(C(=C(Cl)Cl)Cl)c(cc1S(=O)(=O)N)S(=O)(=O)N
IUPAC navn 4-amino-6-(1,2,2-trichloroethenyl)benzene-1,3-disulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 380.66
Formel vægt 378.9022
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.