Få mere at vide
Clorsulon, Mikromol™
Artikelnummer. 17900906
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17900906 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17900906 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1518.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Clorsulon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clorsulon
CAS 60200-06-8
Analyt- eller komponentnavne Clorsulon
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H8 Cl3 N3 O4 S2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Clorsulon
InChI formel InChI=1S/C8H8Cl3N3O4S2/c9-7(8(10)11)3-1-4(12)6(20(14,17)18)2-5(3)19(13,15)16/h1-2H,12H2,(H2,13,15,16)(H2,14,17,18)
SMIL Nc1cc(C(=C(Cl)Cl)Cl)c(cc1S(=O)(=O)N)S(=O)(=O)N
IUPAC navn 4-amino-6-(1,2,2-trichloroethenyl)benzene-1,3-disulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 380.66
Mængde 250 mg
Formel vægt 378.9022 g/mol