Få mere at vide
Clorsulon, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clorsulon |
| CAS | 60200-06-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Clorsulon |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H8 Cl3 N3 O4 S2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Clorsulon |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8Cl3N3O4S2/c9-7(8(10)11)3-1-4(12)6(20(14,17)18)2-5(3)19(13,15)16/h1-2H,12H2,(H2,13,15,16)(H2,14,17,18) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Nc1cc(C(=C(Cl)Cl)Cl)c(cc1S(=O)(=O)N)S(=O)(=O)N |
| Vis mere |