Få mere at vide
Clorsulon, LoGiCal
Artikelnummer. 30462758
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462758 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30462758 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1518.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clorsulon
CAS 60200-06-8
Analyt- eller komponentnavne Clorsulon
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H8 Cl3 N3 O4 S2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Clorsulon
InChI formel InChI=1S/C8H8Cl3N3O4S2/c9-7(8(10)11)3-1-4(12)6(20(14,17)18)2-5(3)19(13,15)16/h1-2H,12H2,(H2,13,15,16)(H2,14,17,18)
Løsningstype Neat
SMIL Nc1cc(C(=C(Cl)Cl)Cl)c(cc1S(=O)(=O)N)S(=O)(=O)N
IUPAC navn 4-amino-6-(1,2,2-trichloroethenyl)benzene-1,3-disulfonamide
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 380.66
Mængde 10 mg
Formel vægt 378.9022 g/mol