Få mere at vide
Clorsulon 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309775
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309775 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30309775 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11691400AL1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clorsulon
CAS 60200-06-8
Analyt- eller komponentnavne Clorsulon
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C8 H8 Cl3 N3 O4 S2
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Clorsulon
InChI formel InChI=1S/C8H8Cl3N3O4S2/c9-7(8(10)11)3-1-4(12)6(20(14,17)18)2-5(3)19(13,15)16/h1-2H,12H2,(H2,13,15,16)(H2,14,17,18)
SMIL Nc1cc(C(=C(Cl)Cl)Cl)c(cc1S(=O)(=O)N)S(=O)(=O)N
IUPAC navn 4-amino-6-(1,2,2-trichloroethenyl)benzene-1,3-disulfonamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 380.66
Mængde 1 ml
Formel vægt 378.9022 g/mol