Få mere at vide
Clorprenaline Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clorprenaline Hydrochloride |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16ClNO.ClH/c1-8(2)13-7-11(14)9-5-3-4-6-10(9)12;/h3-6,8,11,13-14H,7H2,1-2H3;1H |
| Formel vægt | 249.0687 |