Få mere at vide
Clorprenaline hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16434587
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16434587 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16434587 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1347
MedChemExpress Clorprenaline hydrochloride is a β2-adrenergic receptor agonist that is implicated in bronchial expansion. Clorprenaline has the potential for asthma research.
Clorprenaline hydrochloride is a β2-adrenergic receptor agonist that is implicated in bronchial expansion. Clorprenaline has the potential for asthma research.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clorprenaline hydrochloride
CAS 6933-90-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H17Cl2NO
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (399.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (399.74 mM)
SMIL OC(CNC(C)C)C1=CC=CC=C1Cl.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 250.16
Formel vægt 250.16
Procent renhed 98.62%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation