Få mere at vide
Clorprenaline 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322430
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30322430 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30322430 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11687500AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clorprenaline
CAS 3811-25-4
Analyt- eller komponentnavne Clorprenaline
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H16 Cl N O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzenemethanol, 2-chloro-α-[[(1-methylethyl)amino]methyl]-, Benzyl alcohol, o-chloro-α-[(isopropylamino)methyl]- (6CI,8CI), (±)-Chloroprenaline, 1-o-Chlorophenyl-2-isopropylaminoethanol, Clorprenaline, E 241, Isoprofenamine, Isoprophenamine, o-Chloro-α-(isopropylaminomethyl)benzyl alcohol, Chlorprenaline
InChI formel InChI=1S/C11H16ClNO/c1-8(2)13-7-11(14)9-5-3-4-6-10(9)12/h3-6,8,11,13-14H,7H2,1-2H3
SMIL CC(C)NCC(O)c1ccccc1Cl
IUPAC navn 1-(2-chlorophenyl)-2-(propan-2-ylamino)ethanol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 213.7
Mængde 1 ml
Formel vægt 213.092 g/mol