Få mere at vide
Clorprenaline 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clorprenaline |
| CAS | 3811-25-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Clorprenaline |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H16 Cl N O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Benzenemethanol, 2-chloro-α-[[(1-methylethyl)amino]methyl]-, Benzyl alcohol, o-chloro-α-[(isopropylamino)methyl]- (6CI,8CI), (±)-Chloroprenaline, 1-o-Chlorophenyl-2-isopropylaminoethanol, Clorprenaline, E 241, Isoprofenamine, Isoprophenamine, o-Chloro-α-(isopropylaminomethyl)benzyl alcohol, Chlorprenaline |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16ClNO/c1-8(2)13-7-11(14)9-5-3-4-6-10(9)12/h3-6,8,11,13-14H,7H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)NCC(O)c1ccccc1Cl |
| Vis mere |