Få mere at vide
Clorindione, Mikromol™
Artikelnummer. 17949869
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17949869 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17949869 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3020.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Clorindione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clorindione
CAS 1146-99-2
Analyt- eller komponentnavne Clorindione
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H9 Cl O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2-(4-chlorophenyl)-, 1,3-Indandione, 2-(p-chlorophenyl)- (6CI,7CI,8CI), 2-(4-Chloro-phenyl)-indane-1,3-dione, 2-(4-Chlorophenyl)-1,3-indandione, 2-(p-Chlorophenyl)-1,3-indandione, Chlophenadione, Chlorathrombon, Chlorindion, Chlorindione, Chlorphenadione, Chlorphenindione, Clorindione, G 25766, Indalitan, Indaliton, M.G. 2552
InChI formel InChI=1S/C15H9ClO2/c16-10-7-5-9(6-8-10)13-14(17)11-3-1-2-4-12(11)15(13)18/h1-8,13H
SMIL Clc1ccc(cc1)C2C(=O)c3ccccc3C2=O
IUPAC navn 2-(4-chlorophenyl)indene-1,3-dione
Molekylvægt (g/mol) 256.68
Mængde 50 mg
Formel vægt 256.0291 g/mol