Få mere at vide
Clorindione, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clorindione |
| CAS | 1146-99-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Clorindione |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H9 Cl O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2-(4-chlorophenyl)-, 1,3-Indandione, 2-(p-chlorophenyl)- (6CI,7CI,8CI), 2-(4-Chloro-phenyl)-indane-1,3-dione, 2-(4-Chlorophenyl)-1,3-indandione, 2-(p-Chlorophenyl)-1,3-indandione, Chlophenadione, Chlorathrombon, Chlorindion, Chlorindione, Chlorphenadione, Chlorphenindione, Clorindione, G 25766, Indalitan, Indaliton, M.G. 2552 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H9ClO2/c16-10-7-5-9(6-8-10)13-14(17)11-3-1-2-4-12(11)15(13)18/h1-8,13H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Clc1ccc(cc1)C2C(=O)c3ccccc3C2=O |
| Vis mere |