Få mere at vide
Clorindione, LoGiCal
Artikelnummer. 30461070
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461070 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461070 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3020.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clorindione
CAS 1146-99-2
Analyt- eller komponentnavne Clorindione
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H9 Cl O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2-(4-chlorophenyl)-, 1,3-Indandione, 2-(p-chlorophenyl)- (6CI,7CI,8CI), 2-(4-Chloro-phenyl)-indane-1,3-dione, 2-(4-Chlorophenyl)-1,3-indandione, 2-(p-Chlorophenyl)-1,3-indandione, Chlophenadione, Chlorathrombon, Chlorindion, Chlorindione, Chlorphenadione, Chlorphenindione, Clorindione, G 25766, Indalitan, Indaliton, M.G. 2552
InChI formel InChI=1S/C15H9ClO2/c16-10-7-5-9(6-8-10)13-14(17)11-3-1-2-4-12(11)15(13)18/h1-8,13H
Løsningstype Neat
SMIL Clc1ccc(cc1)C2C(=O)c3ccccc3C2=O
IUPAC navn 2-(4-chlorophenyl)indene-1,3-dione
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 256.68
Mængde 10 mg
Formel vægt 256.0291 g/mol