Få mere at vide
Clorgyline Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30051896
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30051896 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051896 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3019.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Clorgyline Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clorgyline Hydrochloride
CAS 17780-75-5
Analyt- eller komponentnavne Clorgyline Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H15 Cl2 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Propyn-1-amine, N-[3-(2,4-dichlorophenoxy)propyl]-N-methyl-, hydrochloride (1:1), 2-Propyn-1-amine, N-[3-(2,4-dichlorophenoxy)propyl]-N-methyl-, hydrochloride (9CI), 2-Propynylamine, N-[3-(2,4-dichlorophenoxy)propyl]-N-methyl-, hydrochloride (7CI,8CI), Clorgyline hydrochloride, N-2,4-Dichlorophenoxypropyl-N-methylpropargylamine-HCl, N-methyl-N-propargyl-3-(2,4-dichlorophenoxy)propylamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C13H15Cl2NO.ClH/c1-3-7-16(2)8-4-9-17-13-6-5-11(14)10-12(13)15;/h1,5-6,10H,4,7-9H2,2H3;1H
SMIL Cl.CN(CCCOc1ccc(Cl)cc1Cl)CC#C
IUPAC navn 3-(2,4-dichlorophenoxy)-N-methyl-N-prop-2-ynylpropan-1-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 308.63
Mængde 50 mg
Formel vægt 307.0297 g/mol