Få mere at vide
Clorgyline Hydrochloride, LoGiCal
Artikelnummer. 30458612
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458612 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458612 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3019.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clorgyline Hydrochloride
CAS 17780-75-5
Analyt- eller komponentnavne Clorgyline Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H15 Cl2 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Propyn-1-amine, N-[3-(2,4-dichlorophenoxy)propyl]-N-methyl-, hydrochloride (1:1), 2-Propyn-1-amine, N-[3-(2,4-dichlorophenoxy)propyl]-N-methyl-, hydrochloride (9CI), 2-Propynylamine, N-[3-(2,4-dichlorophenoxy)propyl]-N-methyl-, hydrochloride (7CI,8CI), Clorgyline hydrochloride, N-2,4-Dichlorophenoxypropyl-N-methylpropargylamine-HCl, N-methyl-N-propargyl-3-(2,4-dichlorophenoxy)propylamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C13H15Cl2NO.ClH/c1-3-7-16(2)8-4-9-17-13-6-5-11(14)10-12(13)15;/h1,5-6,10H,4,7-9H2,2H3;1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.CN(CCCOc1ccc(Cl)cc1Cl)CC#C
IUPAC navn 3-(2,4-dichlorophenoxy)-N-methyl-N-prop-2-ynylpropan-1-amine;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 308.63
Mængde 10 mg
Formel vægt 307.0297 g/mol