missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cloquintocet-mexyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cloquintocet-1-methylhexyl ester |
| CAS | 99607-70-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C18 H22 Cl N O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Acetic acid, 2-[(5-chloro-8-quinolinyl)oxy]-, 1-methylhexyl ester, Acetic acid, [(5-chloro-8-quinolinyl)oxy]-, 1-methylhexyl ester (9CI), 1-Methylhexyl 2-[(5-chloroquinolin-8-yl)oxy]acetate, CGA 185072, Cloquintocet 1-methylhexyl ester, Cloquintocet-mexyl |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22ClNO3/c1-3-4-5-7-13(2)23-17(21)12-22-16-10-9-15(19)14-8-6-11-20-18(14)16/h6,8-11,13H,3-5,7,12H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCC(C)OC(=O)COc1ccc(Cl)c2cccnc12 |
| IUPAC navn | heptan-2-yl 2-(5-chloroquinolin-8-yl)oxyacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 335.83 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?