missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cloquintocet-mexyl, Fluka™

Artikelnummer. 16262862 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16262862 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16262862 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. R1671100MG
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Analytical standard, reference material

Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.

  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
  • Expert Technical Support
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cloquintocet-mexyl
Emballage Glass Bottle
CAS 99607-70-2
Farve Beige
Smeltepunkt 69.4°C
Kogepunkt 275°C (Decomposes below the boiling point.)
Synonym rac-(2R)-heptan-2-yl [(5-chloroquinolin-8-yl)oxy]acetate
Industry Type Environmental Analysis
Molekylvægt (g/mol) 335.83
Mængde 100 mg
Grad Analytical Standard
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.